Stereomikroskop 20×
Catalog # 630-0144
Supplier: MOTIC
Specifications
- Modell:S-10P
- Beskrivning:Stereomikroskop 20×
- W×D×H:170×115×115 mm
- Okular:WF 10×/20 mm
- Fokussystem:Coarse with tension adjustment
- Belysning:None
- Objektiv:2×
- Objektbord:Ø 47 mm
- Typ:Binocular
- Vikt:1,5 kg
- Arbetsavstånd:80 mm
- Förp.:1
Specifications
About this item
S-10P är ett användarvänligt stereomikroskop med dioptrijustering på det vänstra ögonröret.
- Compact stand with black and white stage plates and clips
- Removable objectives, Greenough optical system
- Focusing block with slip clutch and safety stop
Offers crisp and clean images.
Delivery: Supplied with a dust cover.