Siktsats
Catalog # 763-0427
Supplier: SCANDIDACT
Specifications
- Ø:100 mm
- Maskvidd:2,0 / 0,9 / 0,55 / 0,25 / 0,125 / 0,07 mm
- Beskrivning:Siktsats
- Förp.:1
Specifications
About this item
Sex siktar, lock och botten av aluminium. Maskvidderna 2,0 / 0,9 / 0,55 / 0,25 / 0,125 / 0,07 mm. Kan ställas in i värmeugn för torkning av prover.