Platinaögla
Catalog # 765-1397
Supplier: LABGLAS
Specifications
- Ø:1,5 mm
- Beskrivning:Inoculating loops
- Längd:50 mm
- Förp.:1
Specifications
About this item
Platinaögla av Pt/Ir, 90/10%, tråddiameter 0,5 mm.
Platinaögla av Pt/Ir, 90/10%, tråddiameter 0,5 mm.