ContactUsLinkComponent
Platinaögla
Platinaögla
Catalog # 765-1397
Supplier:  LABGLAS
undefined
Platinaögla
Catalog # 765-1397
Supplier:  LABGLAS
Specifications
  • Ø:
    1,5 mm
  • Beskrivning:
    Inoculating loops
  • Längd:
    50 mm
  • Förp.:
    1
Specifications
About this item
Platinaögla av Pt/Ir, 90/10%, tråddiameter 0,5 mm.