Elektriska energikällor
Katalog # 765-0109
Leverantör: CORNELSEN EXPERIMENTA
Specifikationer
- Beskrivning:Elektriska energikällor, experimentsats
- Förp.:1
Specifikationer
Om denna produkt
Satsen innehåller ca 15 olika komponenter med vilka en mängd försök kan utföras. Komponenterna är utformade så att eleverna snabbt och enkelt kan utföra sina laborationer. Med satsen kan man visa hur följande energiformer alstras:
- Termisk energi (termoelement)
- Strålningsenergi (solcell)
- Kemisk energi (galvaniskt element)
- Mekanisk energi (induktion)
För att påvisa att elektrisk energi bildas kan enheterna kopplas till en medföljande mikromotor med propeller. Utförlig bruksanvisning medföljer. Satsen innehåller bl.a. följande komponenter: Mikromotor, 60 mV/30 mA, Solcell, 0,5 V/ 300 mA, Ficklampa, Elektrolysvanna, Koppar- och zinkelektroder, Pappersremsor, Citronsyra, Plaströr med två ringar, Stavmagnet, Koppar- och konstantantråd.
Dimensioner förvaringslåda: 300×170×40 mm