Hjärta
763-0116
- Beskrivning:Hjärtmodell i 2 delar, G08
- B×D×H:190×120×120 mm
- Förp.:1
Enkel hjärtmodell i 2 delar. Förmak och kamrar exponeras tydligt. Mått 19×12×12 cm.
Enkel hjärtmodell i 2 delar. Förmak och kamrar exponeras tydligt. Mått 19×12×12 cm.