Kärlsträngar
Kärlsträngar, SOMSO-Plast®
Katalog # 763-0432
Leverantör: SOMMER MARCUS
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
Plastmodell, 23×23×13 cm med längd- och tvärsnitt av kärlsträngar i tvåhjärtbladig stam. Förstoring 550X.
- Monterad på platta med förklarande text
Specifikationer
- Beskrivning:Kärlsträngar
- Material:SOMSO-Plast®
Rekommendationer
Rekommendationer anpassas endast baserat på dina shoppingpreferenser om du har gett ditt samtycke genom att aktivera "Förbättra min shoppingupplevelse" på sidan "Personlig information".
Annars får du generiska rekommendationer.