Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
5-Cyclopropylpyridine-2-carboxaldehyde
5-Cyclopropylpyridine-2-carboxaldehyde 95%
5-Cyclopropylpyridine-2-carboxaldehyde 95%
5-Cyclopropylpyridine-2-carboxaldehyde 95%
Leverantör:
Apollo Scientific
Certifikat
Expandera bilden
5-Cyclopropylpyridine-2-carboxaldehyde 95%
Leverantör:
Apollo Scientific
Om denna produkt
CAS-nummer:
1256825-21-4
:
Formel:
C₉H₉NO
MDL-nummer:
MFCD18254230
:
147.17 g/mol
:
GHS07
Förvaringstemperatur:
Kylskåp