Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
(±)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol
(±)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol 99%
(±)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol 99%
:
Apollo Scientific
(±)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol 99%
:
Apollo Scientific
:
100-79-8
:
:
C₆H₁₂O₃
:
MFCD00063238
:
132.16 g/mol
:
188…189 °C
:
1,064
:
90 °C
:
GHS07