Buffer, sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/l)
Sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/l), Glass bottle, 100 mL
Katalog # R010
Leverantör: G-Biosciences
Buffer, sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/l)
Katalog # R010
Leverantör: G-Biosciences
CAS-nummer:
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
Specifikationer
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:100 mL
- Beskrivning:Sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/l)