Pimpsten, granulerad 2-5 mm, Fluka™
Katalog # 14372-1KG
Leverantör: Honeywell Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:1 kg
- Seq:4024
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Particle Size:2-5 mm (determined by sieving)
- Grain size 2-5 mm:Min. 80 %
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
Smält Pt:> 500 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:1332-09-8
MDL-nummer:MFCD00148147