Pimpsten, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Katalog # 1926.1000
Leverantör: Avantor
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:1 kg
- Seq:4024
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Acid-soluble substances:max. 6.0 %
- Iron (Fe):passes test
- Water Soluble Substances:max. 0.20 %
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
Smält Pt:> 500 °C
CAS-nummer:1332-09-8
MDL-nummer:MFCD00148147