Väteperoxid lösning 50 mM stabilised, ReadiUse™
Katalog # AATB11004
Leverantör: AAT BIOQUEST
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:50 mL
- Seq:2370
Specifikationer
Om denna produkt
:
ADR:5,II
:34.01 g/mol
:GHS07
CAS-nummer:7722-84-1
Formel:H₂O₂
MDL-nummer:MFCD00011333