Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Enzymer
Proteinase K
Proteinase K
Proteinase K
Leverantör:
Ambion
Certifikat
Expandera bilden
Proteinase K
Leverantör:
Ambion
Om denna produkt
Specifikationer
CAS-nr:
39450-01-6
Storage conditions:
Freezer
Enzymnamn:
Proteinase K
Specifikationer