Generator med handvev
765-0210
- Beskrivning:Generator med handvev
- Förp.:1
Cykeldynamo med genomskinligt hölje. Består av magnetankare och spole monterad på sockel med remdrift. Försedd med anslutningar för 4 mm banankontakt och glödlampa 3,5 V/0,2 A.
- Generator: 6 V/ 3 W
- Dimensioner sockel: 120×90×23 mm