Varmluftsballong
Catalog # 765-0164
Supplier: CORNELSEN EXPERIMENTA
Specifications
- Beskrivning:Varmluftsballong
- Förp.:1
Specifications
About this item
Modell av en varmluftsballong. Tillverkad av värmetålig plastfolie. Försedd med metall-förstärkt öppning.
- Diam: 600 mm
Brännare till varmluftsballong
Består av metallplatta, skorsten och 20 st Esbittabletter för ca 50 uppstigningar.
Skorsten med metallplatta
Används till varmluftsballongen tillsammans med en bunsenbrännare och trefot. Tillverkad av krombleck.
Metallplatta, diam: 150 mm
Skorsten, höjd: 150 mm