ContactUsLinkComponent
Baro-, hygro- och termometer
Baro-, hygro- och termometer
Catalog # 763-0412
Supplier:  MOLLER THERM
undefined
Baro-, hygro- och termometer
Catalog # 763-0412
Supplier:  MOLLER THERM
Specifications
  • Ø:
    85 mm
  • Mätområde:
    –10…+50 °C; 0 - 100 % RH; 720 - 795 mm Hg; 960 - 1060 hPa
  • Förp.:
    1
Specifications
About this item
Denna baro-, hygro- och termometer är utformad för mätning av temperatur, relativ luftfuktighet och tryck.
  • Pressure range: from 720 to 795 mm Hg and from 960 to 1060 hPa
  • Temparature range: from –10 à +50 °C and humidity from 0 to 100 %
  • B×D: 270×120 mm
  • Färg: svart