ContactUsLinkComponent
Pyronin G ≥95%
Pyronin G ≥95%
Katalog # AATB61
Leverantör:  AAT BIOQUEST
CAS-nummer:  
undefined
Pyronin G ≥95%
Katalog # AATB61
Leverantör:  AAT BIOQUEST
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    100 mg
  • Seq:
    2440
Specifikationer
Om denna produkt
 :
 :302.8 g/mol
ADR:5,II
 :GHS07
CAS-nummer:92-32-0
Formel:C₁₇H₁₉ClN₂O
MDL-nummer:MFCD00011725