Sulpho-SMCC (3-Sulpho-N-succinimidyl-4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate sodium salt) ≥90%
Leverantör: AAT BIOQUEST
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:92921-24-9
:
Formel:C₁₆H₁₈N₂O₉S
MDL-nummer:MFCD00054978
:436.37 g/mol
ADR:5,II
:GHS07