ContactUsLinkComponent
Thioflavin T ≥95%
  AATB23060
 :  
undefined
Thioflavin T ≥95%
  AATB23060
 :  
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    1 g
  • Seq:
    3047
 :
 :318.86 g/mol
 :5,II
 :GHS07
 :2390-54-7
 :C₁₇H₁₉ClN₂S
 :MFCD00011944