Digital Solutions
Applications
Support
About
Sweden
ContactUsLinkComponent
Thioflavin T
Thioflavin T ≥95%
Thioflavin T ≥95%
AATB23060
:
AAT BIOQUEST
:
Thioflavin T ≥95%
AATB23060
:
AAT BIOQUEST
:
Förpackningstyp:
Plastic bottle
Förp.:
1 g
Seq:
3047
:
:
318.86 g/mol
:
5,II
:
GHS07
:
2390-54-7
:
C₁₇H₁₉ClN₂S
:
MFCD00011944