ContactUsLinkComponent
3,3'-Di-n-hexyloxacarbocyanine iodide [DiOC6(3) iodide] ≥95%
  AATB22046
 :  
undefined
3,3'-Di-n-hexyloxacarbocyanine iodide [DiOC6(3) iodide] ≥95%
  AATB22046
 :  
  • Förp.:
    25 mg
  • Seq:
    2315
 :
 :572.531 g/mol
 :53213-82-4
 :C₂₉H₃₇IN₂O₂
 :MFCD00011954