FLUO 3/AM
Plastic bottle, 50 mg
Katalog # AATB21012
Leverantör: AAT Bioquest
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
Calcium measurement is critical for numerous biological investigations.
Synonymer: 4-(6-Acetoxymethoxy-2,7-dichloro-3-oxo-9-xanthenyl)-4′-methyl-2,2′(ethylenedioxy)dianiline-N,N,N′,N′-tetraacetic acid tetrakis(acetoxymethyl) ester, 1-[Amino-5-(2,7-dichloro-6-acetomethoxy-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)phenoxy]-2-(2'-amino-5'-methylphenoxy)ethane-N,N,N',N'-tetraacetic acid pentaacetoxy-methyl ester
- CAS-nummer:121714-22-5
- Formel:C₅₁H₅₀Cl₂N₂O₂₃
- Molecular Weight:1129.85 g/mol
- ADR:5,II
Specifikationer
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:50 mg