Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Formaldehyd
Formaldehyd lösning 4%, ReadiUse™ fixative reagent
Formaldehyd lösning 4%, ReadiUse™ fixative reagent
Formaldehyd lösning 4%, ReadiUse™ fixative reagent
AATB20010
:
AAT BIOQUEST
:
Formaldehyd lösning 4%, ReadiUse™ fixative reagent
AATB20010
:
AAT BIOQUEST
:
Förpackningstyp:
Plastic bottle
Förp.:
50 mL
Seq:
2370
:
:
30.03 g/mol
:
5,II
:
GHS07
:
50-00-0
:
CH₂O
:
MFCD00003274