ContactUsLinkComponent
Flourescein dinatriumsalt ≥95%
Flourescein dinatriumsalt ≥95%
Catalog # AATB2
Leverantör:  AAT BIOQUEST
CAS-nummer:  
undefined
Flourescein dinatriumsalt ≥95%
Catalog # AATB2
Leverantör:  AAT BIOQUEST
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    100 mg
  • Seq:
    2440
Specifikationer
Om denna produkt
 :
 :376.28 g/mol
ADR:5,II
 :GHS07
CAS-nummer:518-47-8
Formel:C₂₀H₁₀Na₂O₅
MDL-nummer:MFCD00167039