ContactUsLinkComponent
Propidium iodide 10 mM i vattenlösning ≥95%
Propidium iodide 10 mM i vattenlösning ≥95%
Catalog # AATB17517
Leverantör:  AAT BIOQUEST
CAS-nummer:  
undefined
Propidium iodide 10 mM i vattenlösning ≥95%
Catalog # AATB17517
Leverantör:  AAT BIOQUEST
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förp.:
    1 mL
  • Seq:
    2070
Specifikationer
Om denna produkt
 :
 :668.4 g/mol
CAS-nummer:25535-16-4
Formel:C₂₇H₃₄I₂N₄
MDL-nummer:MFCD00011921