Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Propidium iodide
Propidium iodide ≥95%
Propidium iodide ≥95%
Irriterande
Propidium iodide ≥95%
Leverantör:
AAT BIOQUEST
Certifikat
Expandera bilden
Irriterande
Propidium iodide ≥95%
Leverantör:
AAT BIOQUEST
Om denna produkt
CAS-nummer:
25535-16-4
:
Formel:
C₂₇H₃₄I₂N₄
MDL-nummer:
MFCD00011921
:
668.4 g/mol
ADR:
5,II
:
GHS07