Optikmanual för TESS 1 och 2
Catalog # 765-1136
Supplier: PHYWE
Specifications
- Beskrivning:Optikmanual för TESS 1+2
- Förp.:1
Specifications
About this item
Beskriver 70 olika försök, på 288 sidor, som kan utföras inom områdena.
- Speglar
- Ljusbrytning
- Linser
- Färger
- Människans öga
- Optiska instrument
- Optisk vågteori
- Ljusets utbredning
Komponenterna levereras i en plywoodlåda som passar i rullbordets hurts.