ContactUsLinkComponent
Flourescein dinatriumsalt 1% i vattenlösning
Flourescein dinatriumsalt 1% i vattenlösning
Katalog # 765-0930
CAS-nummer:  
undefined
Flourescein dinatriumsalt 1% i vattenlösning
Katalog # 765-0930
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Droppflaska av glas
  • Förp.:
    30 mL
  • Seq:
    2345
Specifikationer
Om denna produkt
 :
 :376.28 g/mol
CAS-nummer:518-47-8
Formel:C₂₀H₁₀Na₂O₅
MDL-nummer:MFCD00167039