Ljusenergi
Catalog # 765-0178
Supplier: CORNELSEN EXPERIMENTA
Specifications
- Beskrivning:Ljusenergi
- Förp.:1
Specifications
About this item
Apparat för undersökning av omvandling från elektrisk energi till ljus och värmeenergi. Består av en plastbehållare, lock med glödlampa (6 V/5 A) i sockel samt ett motstånd. Behållaren fylls med vatten och temperaturförändringen mäts. Försedd med anslutningar för 4 mm banankontakt.
- Dimensioner: 120×70 mm