Klämmor till koniska, slipade standardfattningar
Katalog # BRND55646
Leverantör: Brand
Specifikationer
- för NS:29/32
- Färg:Röd
- Förp.:1
Specifikationer
Om denna produkt
POM. Repar inte glasytor.
- Utmärkt tålighet och stabilitet
- Enastående kemikalieresistens
- Drifttemperaturer upp till 150 °C