Natriumklorid, vit, pulver
Katalog # YSIA069758
Leverantör: YSI ENVIRONMENTAL
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:30 mL
- Seq:2345
Specifikationer
Om denna produkt
:
:58.44 g/mol
Densitet:2,17
:GHS07
CAS-nummer:7647-14-5
Formel:NaCl
MDL-nummer:MFCD00003477