ContactUsLinkComponent
Natriumklorid, vit, pulver
Natriumklorid, vit, pulver
Katalog # YSIA069758
Leverantör:  YSI ENVIRONMENTAL
CAS-nummer:  
Natriumklorid, vit, pulver
Katalog # YSIA069758
Leverantör:  YSI ENVIRONMENTAL
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förp.:
    30 mL
  • Seq:
    2345
Specifikationer
Om denna produkt
 :
 :58.44 g/mol
Densitet:2,17
 :GHS07
CAS-nummer:7647-14-5
Formel:NaCl
MDL-nummer:MFCD00003477