ContactUsLinkComponent
Natriumbromat ≥98%, TECHNICAL
Natriumbromat ≥98%, TECHNICAL
Katalog # 27734.460
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
undefined
Natriumbromat ≥98%, TECHNICAL
Katalog # 27734.460
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    HDPE bucket
  • Förp.:
    25 kg
  • Seq:
    4283
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Assay:
    Min. 98 %
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
 :150.89 g/mol
Merck Index:12,08736
Smält Pt:381 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:232-160-4
FN:1494
ADR:5.1,II
 :GHS03
 :GHS07
CAS-nummer:7789-38-0
Formel:BrNaO₃
MDL-nummer:MFCD00003476