Canola oil
Katalog # SPCMC1523-500GM
Leverantör: Spectrum Chemical
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle, amber
- Förp.:500 g
- Seq:3645
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Appearance @ 25 °C:Clear, Bright, Y
- Iodine Value:94 - 126
- Saponification Value:186 - 198
- Acid Value:max. 0.5
- Peroxide Value:max. 10
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
Densitet:1,00
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:120962-03-0
MDL-nummer:MFCD00217791