Nitric acid/Rubidium concentrate 100 mM HNO₃ in H₂O, 1000 μg/L Rb in H₂O (from RbNO₃ salt)
Leverantör: Merck
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:7697-37-2
:
Formel:HNO₃
MDL-nummer:MFCD00011349
:63.01 g/mol
Specifikationstestresultat
- Solubility:20 °C