ContactUsLinkComponent
Kaliumhydroxid 0.2 mol/l (0.2 N)
Kaliumhydroxid 0.2 mol/l (0.2 N)
Catalog # ACSDZ14574519.1L
Supplier:  CPACHEM
CAS Number:  
Kaliumhydroxid 0.2 mol/l (0.2 N)
Catalog # ACSDZ14574519.1L
Supplier:  CPACHEM
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifications
About this item
 :
 :56.11 g/mol
 :GHS05
CAS Number:1310-58-3
Formula:KOH
MDL Number:MFCD00003553