Didactic laser 2, grön
765-1393
- Beskrivning:Didactic Laser 2, grön
- Förp.:1
Försedd med nyckelströmbrytare. Våglängd: 532 nm; (4×2 mm).
Effekt: 1mW/ Klass II
Dimensioner: 154 x 58 x 30 mm
Försedd med nyckelströmbrytare. Våglängd: 532 nm; (4×2 mm).
Effekt: 1mW/ Klass II
Dimensioner: 154 x 58 x 30 mm