Didactic laser 1, röd
Catalog # 765-1012
Supplier: KVANT LIFE SCIENCE
Specifications
- Beskrivning:Didactic Laser 1, röd
- Förp.:1
Specifications
About this item
Lasertyp: Diod, Våglängd: 635 nm.
Effekt: 1mW/Klass II
Dimensioner: 35×300 mm
Lasertyp: Diod, Våglängd: 635 nm.
Effekt: 1mW/Klass II
Dimensioner: 35×300 mm