Centrifugfilter, Vivacon® 2
Leverantör: Sartorius
Certifikat
Om denna produkt
For samples up to 2 ml; membrane: Regenerated cellulose Hydrosart®. Vivacon® 2 centrifugal concentrators have been designed for DNA concentration, buffer exchange applications and primer removal. They feature a horizontal membrane design that is preferred by some users for reasons of consistency with previously used procedures and reproducibility.
- Optimal prestanda med utspädda prover, t.ex. rättsmedicinska prover
- Lågbindande material ger; högt utbyte även med utspädda prover
- Möjlighet till ytterligare centrifugering; fullständig och i hög reproducerbart utbyte
- Volymgradering och cut-off-värde för molekylvikt tryckt på de individuella enheterna
Specifikationer
- Catalog No:
- 518-0021
- 518-0019
- 518-0015
- 518-0013
- 518-0017
- Filtreringsyta:
- 0,95 cm²
- 0,95 cm²
- 0,95 cm²
- 0,95 cm²
- 0,95 cm²
- Ø×H:
- 16×115/125 mm
- 16×115/125 mm
- 16×115/125 mm
- 16×115/125 mm
- 16×115/125 mm