ContactUsLinkComponent
Tamper Evident Closure for Glass Bottles
Tamper Evident Closure for Glass Bottles
Katalog # RIXI8-1100-45-BL
Leverantör:  RIXIUS
Tamper Evident Closure for Glass Bottles
Katalog # RIXI8-1100-45-BL
Leverantör:  RIXIUS
Specifikationer
  • Gänga:
    GL 45
  • Färg:
    Blå
  • Beskrivning:
    Tamper-evident closure for glass bottles, 16,87 g
  • Längd:
    35 mm
  • Material:
    PP
  • Förp.:
    25