ContactUsLinkComponent
Kyvett för spektrofotometer
Kyvett för spektrofotometer
Catalog # 634-9121
Supplier:  HELLMA
undefined
Kyvett för spektrofotometer
Catalog # 634-9121
Supplier:  HELLMA
Specifications
  • Skiktdjup:
    5 mm
  • Typ:
    Semi-micro
  • Volym:
    700 µl
  • Material:
    Quartz (Suprasil®)
  • Höjd:
    45 mm
  • Förp.:
    1
  • Bastjocklek:
    3,2 mm
Specifications
About this item
Quartz (Suprasil®) cuvette for spectroscopy applications.
Suitable for high precision analytical techniques.