ContactUsLinkComponent
Laboration: Antigen-Antikroppsinteraktioner
Laboration: Antigen-Antikroppsinteraktioner
Katalog # BE-501
Leverantör:  G-Biosciences
undefined
Laboration: Antigen-Antikroppsinteraktioner
Katalog # BE-501
Leverantör:  G-Biosciences
Specifikationer
  • Beskrivning:
    Antigen-Antikroppsinteraktioner
  • Förp.:
    1 KIT
Specifikationer
Om denna produkt
Denna laboration är utformad för att undersöka de mycket specifika matchningsegenskaperna (som lås och nyckel) hos antigen och antikropp och hur denna mycket specifika interaktion kan användas som ett verktyg för forskning och analys. Denna undersökning inbegriper användning av en immundiffusionsteknik i vilken antigen och antikropp tillåts diffundera i ett fast agarosmedium. När antigen och antikropp träffas bildas ett antigen-antikroppskomplex, vilket leder till utfällning. Antigen-antikroppsutfällning bildas i zonen där koncentrationen av de två matchande paren når ett optimum som är känt som ekvivalenszonen, vilket resulterar i bildningen av ett synligt, ogenomskinligt utfällningsområde i agarosmedium. De utfällningsområdena kan användas för bestämning av en koncentration eller titer för både antigen och antikropp. Denna Antigen-Antikroppsinteraktionssats är en praktisk undersökning av både Ouchterlony-dubbeldiffusionstekniker och radiella Ouchterlony-immundiffusionstekniker. Denna sats tillhandahåller även ytterligare vägledande material för att undervisa om andra sorters antigen-antikroppsinteraktionskoncept, såsom immunelektrofores och immunutfällning.
  • Specifika egenskaper hos antigen och antikropp
  • Antigen-antikroppsdiffusion, interaktion och komplexbildning
  • Lär ut Ouchterlony dubbeldiffusion och radiell immundiffusion
  • Tillämpning av antigen-antikroppsinteraktion i forskningslaboratorier
Behövs också: vattenbad eller bägare och termometer.
Delivery: Levereras med de beståndsdelar som behövs för praktisk experimentering för 6 labgrupper. Levereras med lärarhandbok och separat elevhandbok (handböcker på engelska).