Kapillärrör på fot
201-0216
- Beskrivning:Kapillärrör på fot
- Förp.:1
Fem kommunicerande glasrör med olika innerdiameter. Används för att visa kapillärkrafter och hur de påverkas av rörens innerdiameter.
: Leveras med fot.
Fem kommunicerande glasrör med olika innerdiameter. Används för att visa kapillärkrafter och hur de påverkas av rörens innerdiameter.