ContactUsLinkComponent
Nukleinsyrakvantifiering
Katalog # BE-318
Leverantör:  G-Biosciences
undefined
Nukleinsyrakvantifiering
Katalog # BE-318
Leverantör:  G-Biosciences
Specifikationer
  • Beskrivning:
    Nukleinsyrakvantifiering
  • Förp.:
    1 KIT
Specifikationer
Om denna produkt
The kit utilises the principle of diffusion of nucleic acids on a nylon membrane to determine their concentration. No spectrophotometers required.
  • Ingen dyr utrustning behövs
  • Snabb kvantifiering DNA- och RNA-prover
  • Tillräckligt med reagenser för mer än 50 analyser
Behövs också: DNA-prover.
Nucleic acid concentration can be measured by measuring the diameter of diffused nucleic acid spots or comparing the colour density of the spots with a set of known standards. Accurate and fast DNA and RNA concentrations can be determined with as little as 1 μl of DNA sample.
Delivery: Levereras med 50 analysremsor förutom alla buffertar och skalor som krävs för DNA- eller RNA-kvantifiering.