DNA-analys med restriktionsenzymer
Katalog # EDVO225
Leverantör: EDVOTEK
Specifikationer
- Beskrivning:DNA-analys med restriktionsenzymer
- Förp.:1 KIT
Specifikationer
Om denna produkt
I det här experimentet lär sig studenterna om tillämpning av restriktionsenzymklyvning inom kriminaltekniken. Studenterna får klyva DNA med restriktionsenzymer och sedan jämföra bandmönstret för DNA från brottsplatsen med DNA från två misstänkta med hjälp av gelelektrofores.
- För 6 labgrupper
- Tidsåtgång ca 90 minuter
Behövs också: elektroforesbehållare och strömkälla, 5–50 µl justerbara mikropipetter (alt. 5, 10, 15 och 40 µl med fast volym), vattenbad, våg samt ljuslåda (vitt ljus).
Delivery: Satsen innehåller instruktioner (på engelska), Ready-to-Load™-DNA-prover från den simulerade brottsplatsen, DNA-fragment, Dryzymes™ (Eco RI och Hind III), diverse lösningar och buffertar, plasmid-DNA, vatten av enzymkvalitet, agarospulver samt material för gelinfärgning.