Vortexblandare, Tornado™ Vortexer
Tornado™ Vortexer
444-0683
: EDVOTEK
Kompakt provrörsskak för antingen enstaka provrör eller en hel handfull på en gång. Två lägen, 'touch' eller kontinuerlig drift, gör produkten idealisk för alla experiment som kräver kraftfull omblandning.
- Powerful motor for efficient mixing
- Two modes of operation
- Speed range: 200 to 3200 min⁻¹
Enhetens mått B×D×H: 140×160×130 mm
- Beskrivning:Tornado™ Vortexer
- Hastighetsområde:200 - 3200 min⁻¹ (± 25)
- Cat. No.:444-0683
- Modell:Tornado™ Vortexer
- Vikt:3,82 kg
- B×D×H:12,7×16,0×17,0 mm