Rening av restriktionsenzymet Eco RI
EDVO302
: EDVOTEK
- Beskrivning:Rening av restriktionsenzymet Eco RI
- Förp.:1 KIT
I det här experimentet får studenterna rena restriktionsenzymet Eco RI. Det ingår ett jonbyteskromatografisteg för Eco RI-rening. Kolonnfraktionerna testas för enzymet med lambda-DNA och klyvningsprodukterna identifieras med gelelektrofores. Fraktionerna som innehåller Eco RI identifieras och slås samman. De totala och specifika aktiviteterna beräknas. Rekommenderas för avancerade kurser.
- For 5 lab groups
- Complete in 3 hours
Also required: Electrophoresis tank, power supply, UV visualisation system, water bath, microcentrifuge, UV spectrophotometer and cuvettes, automatic micropipette with tips, ring stands and clamps, and 10 ml pipettes.
: Kit includes instructions, ion exchange matrix, chromatography columns, E.coli cell extract, equilibrium and elution buffer, Lambda DNA, Lambda/Eco RI marker, KCl, glycerol, dilution and reaction buffers, gel loading solution, agarose, electrophoresis buffer, and stain.