Simulering av positivt HIV-test med Western blot
EDVO275
: EDVOTEK
- Beskrivning:Simulering av positivt HIV-test med Western blot
- Förp.:1
För den andra analysen som används för att bekräfta ett positivt HIV-ELISA-resultat används Western blot. Med den här satsen separerar studenterna proteinprover från påhittade patienter på agarosgeler. Proteinerna överförs sedan till ett membran och simulerade HIV-proteiner detekteras.
- För 6 labgrupper
- Elektrofores 45 minuter; blot över natten, detektion 25 minuter
Behövs också: elektroforesutrustning, strömkälla, isopropanol, ättiksyra samt inkubator (37 °C).
: Satsen innehåller instruktioner (på engelska), positiva och negativa kontroller, simulerade patientprover, molekylviktsmarkörer, proteinagaros, buffert, PVDF-membran, proteininfärgning, filterpapper samt gelladdningslösning för övning.