Vad är en epidemi och hur sprids en infektion?
Catalog # EDVOS-68
Supplier: EDVOTEK
Specifications
- Beskrivning:Vad är en epidemi och hur sprids en infektion?
- Förp.:1
Specifications
About this item
Smittämnen som bakterier och virus kan sprida sig snabbt i en population och orsaka omfattande sjukdom och dödsfall. I det här experimentet simulerar studenterna spridningen av en sjukdom i klassrummet med hjälp av färgade lösningar.
- För 10 labgrupper
- Klart på 30 minuter
Delivery: Satsen innehåller instruktioner (på engelska), HCl-lösning, NaOH, färgindikator, provrör samt pipetter.