På jakt efter "Kysssjukan"
Katalog # EDVO274
Leverantör: EDVOTEK
Specifikationer
- Beskrivning:På jakt efter "Kysssjukan"
- Förp.:1
Specifikationer
Om denna produkt
Smittsam mononukleos kallas även körtelfeber eller kyssjuka. Smittämnet är Epstein-Barr-viruset (EBV), som kan överföras med saliven vid pussar eller kyssar. I det här experimentet får studenterna undersöka förekomst av EBV genom att detektera specifika virusproteiner med ELISA.
- För 10 labgrupper
- Tar 50 minuter
Behövs också: inkubator (37 °C), automatiska mikropipetter och spetsar.
Delivery: Satsen innehåller instruktioner (på engelska), prover, antigen och antikroppar, olika lösningar och reagens, pipetter samt mikrorör.