ContactUsLinkComponent
Laboration: Antigen-antikroppsinteraktion: Ouchterlony-förfarandet
Laboration: Antigen-antikroppsinteraktion: Ouchterlony-förfarandet
Katalog # EDVO270
Leverantör:  EDVOTEK
Laboration: Antigen-antikroppsinteraktion: Ouchterlony-förfarandet
Katalog # EDVO270
Leverantör:  EDVOTEK
Specifikationer
  • Beskrivning:
    Antigen-antikroppsinteraktion: Ouchterlony-förfarandet
  • Förp.:
    1
Specifikationer
Om denna produkt
I denna laboration lär sig eleverna för principerna för antigen-antikropps-interaktioner genom användning av Ouchterlony. Antikroppar och antigener bildar komplex som faller ut, vilket gör det möjligt att analysera antikropps-antigensystem. Bindningsinteraktionen resulterar i bildningen av en vit fällning efter diffusion i agaros.
  • För 10 labgrupper
  • Klart på 35 minuter, följt av inkubering över natten
Behövs också: automatiska mikropipetter med spetsar, 5 eller 10 ml pipetter, 55 °C vattenbad, mätspatlar eller tandpetare, mikrovågs- eller varmhållningsplatta, destillerat vatten och inkubator (tillval).
Delivery: Satsen inbegriper instruktioner (på engelska), djurserum med antigener och antikroppar, övningslösning för gelladdning, agaros, buffertpulver, överföringspipetter, Petriskålar, brunnstillskärare och mikroprovrör.