Introduktion till ELISA-reaktioner
Katalog # EDVO269
Leverantör: EDVOTEK
Specifikationer
- Beskrivning:Introduktion till ELISA-reaktioner
- Förp.:1
Specifikationer
Om denna produkt
Eleverna lär sig de grundläggande principerna för enzymkopplad immunadsorberande analys (ELISA) med användning av denna exakta och känsliga antikroppsbaserade detektionssats.
- För 10 labgrupper
- Klart på 45 minuter
Behövs också: destillerat eller avjoniserat vatten, inkubator (37 °C), automatiska mikropipetter med spetsar, och labbglasvaror.
Delivery: Satsen innehåller instruktioner (på engelska), antigen, primära och sekundära antikroppar, peroxidsamsubstrat, väteperoxid, ABTS-substrat, fosfatbuffrad koksaltlösning, provrör, plattor samt pipetter.